missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DLL4 Rabbit anti-Human, Clone: 3, Novus Biologicals™

Código de producto. 18266556 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18266556 100 μg 100 microlitros
18284078 50 μg 50 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18266556

Marca: Novus Biologicals NBP289311100UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

DLL4 Monoclonal specifically detects DLL4 in Human samples. It is validated for ELISA, Sandwich ELISA Detection.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno DLL4
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 3
Conjugado Unconjugated
Dilución ELISA 1:5000-1:10000, Sandwich ELISA Detection 1:1000-1:10000
Formulación 0.2 um filtered solution in PBS
Alias de gen delta 4, Delta 4 precursor, delta ligand 4, delta4, delta-like 4 (Drosophila), delta-like 4 homolog, delta-like 4 homolog (Drosophila), delta-like 4 protein, delta-like protein 4, Drosophila Delta homolog 4, hdelta2, MGC126344, notch ligand delta-2, notch ligand DLL4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Human DLL4 protein
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 54567
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.