missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DLL4 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18709083 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
25 μL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18709083 0.1 mL 0.10 ml
18452821 25 μL 25 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18709083

Marca: Novus Biologicals NBP186413

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 1 publication

DLL4 Polyclonal specifically detects DLL4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Dilución Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200
Alias de gen delta 4, Delta 4 precursor, delta ligand 4, delta4, delta-like 4 (Drosophila), delta-like 4 homolog, delta-like 4 homolog (Drosophila), delta-like 4 protein, delta-like protein 4, Drosophila Delta homolog 4, hdelta2, MGC126344, notch ligand delta-2, notch ligand DLL4
Inmunógeno This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:CHDLENGLMCTCPAGFSGRRCEVRTSIDACASSPCFNRATCYTDLSTDTFVCNCPYGFVGSRCEFPVGL
Cantidad 0.1 mL

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.