Learn More
DLL3 Antibody (DLL3/9361), Novus Biologicals Biologicals™
Código de producto. 30448890 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
30448890 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 30448890 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP345051
Mouse Monoclonal Antibody
DLL3 Monoclonal antibody specifically detects DLL3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno DLL3
Aplicaciones Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon DLL3/9361
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry : 1-2ug/mL
Formulación 10 mM PBS
Alias de gen delta (Drosophila)-like 3, Delta3, delta-like 3 (Drosophila), delta-like protein 3, Drosophila Delta homolog 3, SCDO1delta3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa400-618) of human DLL3 protein (Uniprot: Q9NYJ7). Exact sequence is proprietary.
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10683
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20 to -84°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG2c κ