missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DLL1 Antibody (251127), PerCP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18644743 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18644743 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18644743 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB1818C

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

DLL1 Monoclonal antibody specifically detects DLL1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA Standard (Matched Pair), ELISA Capture (Matched Antibody Pair), ELISA Detection (Matched Antibody Pair), CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno DLL1
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA Standard (Matched Pair), ELISA Capture (Matched Antibody Pair), ELISA Detection (Matched Antibody Pair), CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 251127
Conjugado PerCP
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, ELISA Standard (Matched Pair), ELISA Capture (Matched Antibody Pair), ELISA Detection (Matched Antibody Pair), CyTOF-ready
Formulación PBS
Alias de gen Delta, delta (Drosophila)-like 1, Delta1, delta-like 1 (Drosophila), delta-like protein 1, DL1, Drosophila Delta homolog 1, H-Delta-1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human DLL1, Ser22-Gly540, Accession # AAG09716
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuroscience, Stem Cell Signaling Pathway
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 28514
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.