Learn More
DLK2/EGFL9 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18436611 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
25 μL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
18436611 25 μL 25 microlitros
18116002 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Código de producto. 18436611
Marca: Novus Biologicals NBP23184725ul
Rabbit Polyclonal Antibody
DLK2/EGFL9 Polyclonal specifically detects DLK2/EGFL9 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno DLK2/EGFL9
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q6UY11
Alias de gen delta-like 2 homolog (Drosophila), DLK-2, EGFL9, EGF-like protein 9, EGF-like-domain, multiple 9, Epidermal growth factor-like protein 9, MGC111055, MGC2487, protein delta homolog 2
Símbolos de los genes DLK2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: RNGGQCQDDQGFALNFTCRCLVGFVGARCEVNVDDCLMRPCANGATCLDGINRFSC
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 65989
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only