missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ DLEC/CLEC4C/BDCA-2 Antibody (CLEC4C/3400) [DyLight 350], Novus Biologicals™
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
DLEC/CLEC4C/BDCA-2 Monoclonal antibody specifically detects DLEC/CLEC4C/BDCA-2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | DLEC/CLEC4C/BDCA-2 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | CLEC4C/3400 |
| Conjugado | DyLight 350 |
| Formulación | 50 mM Sodium Borate |
| Alias de gen | BDCA2, BDCA-2, BDCA2MGC125791, Blood dendritic cell antigen 2, blood dendritic cell antigen 2 protein, CD303, CD303 antigen, CLECSF11, CLECSF11PRO34150, CLECSF7, C-type (calcium dependent, carbohydrate-recognition domain) lectin, superfamilymember 11, C-type (calcium dependent, carbohydrate-recognition domain) lectin, superfamilymember 7, C-type lectin domain family 4 member C, C-type lectin superfamily member 7, dendritic cell lectin b, Dendritic lectin, DLEC, DLECMGC125792, HECL, HECLMGC125793, MGC125789, PRO34150 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Recombinant fragment (around aa1-250) of human DLEC/CLEC4C/BDCA-2 protein (exact sequence is proprietary) |
| Método de purificación | Protein A or G purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?