missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ DLEC/CLEC4C/BDCA-2 Antibody (BIIB059) - Humanized, Novus Biologicals™

Código de producto. 30044717 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
50 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
30044717 1 mg 1 miligramo
30044801 100 μg 100 microgramos
30046285 50 μg 50 microgramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30044717

Marca: Novus Biologicals™ NBP3286051mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Monoclonal Antibody

DLEC/CLEC4C/BDCA-2 Monoclonal antibody specifically detects DLEC/CLEC4C/BDCA-2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno DLEC/CLEC4C/BDCA-2
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon BIIB059
Conjugado Unconjugated
Formulación Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2)
N.º de referencia del gen Q8WTT0
Alias de gen BDCA2, BDCA-2, BDCA2MGC125791, Blood dendritic cell antigen 2, blood dendritic cell antigen 2 protein, CD303, CD303 antigen, CLECSF11, CLECSF11PRO34150, CLECSF7, C-type (calcium dependent, carbohydrate-recognition domain) lectin, superfamilymember 11, C-type (calcium dependent, carbohydrate-recognition domain) lectin, superfamilymember 7, C-type lectin domain family 4 member C, C-type lectin superfamily member 7, dendritic cell lectin b, Dendritic lectin, DLEC, DLECMGC125792, HECL, HECLMGC125793, MGC125789, PRO34150
Especie del huésped Human
Inmunógeno CLEC4C
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Dendritic Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 170482
Reconstitución Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.