missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DLEC/CLEC4C/BDCA-2 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18653460 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.02 ml
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18653460 0.02 mL 0.02 ml
18695490 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18653460

Marca: Novus Biologicals NBP2921210.02ml

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

DLEC/CLEC4C/BDCA-2 Polyclonal antibody specifically detects DLEC/CLEC4C/BDCA-2 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno DLEC/CLEC4C/BDCA-2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000
Formulación PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Alias de gen BDCA2, BDCA-2, BDCA2MGC125791, Blood dendritic cell antigen 2, blood dendritic cell antigen 2 protein, CD303, CD303 antigen, CLECSF11, CLECSF11PRO34150, CLECSF7, C-type (calcium dependent, carbohydrate-recognition domain) lectin, superfamilymember 11, C-type (calcium dependent, carbohydrate-recognition domain) lectin, superfamilymember 7, C-type lectin domain family 4 member C, C-type lectin superfamily member 7, dendritic cell lectin b, Dendritic lectin, DLEC, DLECMGC125792, HECL, HECLMGC125793, MGC125789, PRO34150
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 45-213 of human CLEC4C (NP_569708.1). NFMYSKTVKRLSKLREYQQYHPSLTCVMEGKDIEDWSCCPTPWTSFQSSCYFISTGMQSWTKSQKNCSVMGADLVVINTREEQDFIIQNLKRNSSYFLGLSDPGGRRHWQWVDQTPYNENVTFWHSGEPNNLDERCAIINFRSSEEWGWNDIHCHVPQKSICKMKKIYI
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.02 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Dendritic Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 170482
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.