Learn More
Thermo Scientific Chemicals Monhidrato de DL-histidina monoclorhidrato, 99 % Código de producto.: 11413227
Thermo Scientific Chemicals Monhidrato de DL-histidina monoclorhidrato, 99 %
Código de producto. 11413227
25 g
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Código de producto. 11413227
Marca: Thermo Scientific Chemicals A16165.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 123333-71-1 | C6H12ClN3O3 | 209.63 g/mol
DL-Histidine monohydrochloride monohydrate is the mixed isomer of D- and L-histidine. It may be used to evaluate the efficiency of amino acid chiral ligand exchange media and systems and in running buffers for capillary electrophoresis. It is also an important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El monoclorhidrato de DL-Histidina monohidrato es el isómero mixto de D- y L-histidina. Puede utilizarse para evaluar la eficiencia de los medios y sistemas de intercambio de aminoácidos en el ligando quiral y en el funcionamiento de los amortiguadores para la electroforesis capilar. También es un importante intermediario orgánico. Puede utilizarse en el campo agroquímico, farmacéutico y de los colorantes.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123333-71-1
Fórmula molecular C6H12ClN3O3
Peso molecular (g/mol) 209.63
Número MDL MFCD00151028
Clave InChI CMXXUDSWGMGYLZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dl-histidine; hypochlorous acid
PubChem CID 44828786
Nombre IUPAC ácido 2-amino-3-(1H-imidazol-5-il)propanoico; hidro; cloruro; hidrato
SMILES [H+].C1=C(NC=N1)CC(C(=O)O)N.O.[Cl-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Histidine monohydrochloride monohydrate
Punto de fusión ∼250°C (decomposition)
Información de solubilidad Insoluble in water.
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.63 (191.62 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99%
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Monhidrato de DL-histidina monoclorhidrato, 99 % >