missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dkk-1 Antibody (LIV-1205), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30149225 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30149225 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30149225 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP328068CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Monoclonal Antibody

Dkk-1 Monoclonal antibody specifically detects Dkk-1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Dkk-1
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon LIV-1205
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen dickkopf (Xenopus laevis) homolog 1, dickkopf homolog 1 (Xenopus laevis), dickkopf related protein-1, Dickkopf-1, dickkopf-related protein 1, DKK-1, hDkk-1, SKdickkopf-1 like
Especie del huésped Human
Inmunógeno DLK1
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction, Stem Cell Signaling Pathway, Wnt Signaling Pathway
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 22943
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.