Learn More
Fisherbrand™ Filtros para parte superior de frasco con PES desechables
Aumente la protección de las muestras con los filtros para parte superior de frasco desechables estériles Fisherbrand con membranas de PES. Las membranas de polietersulfona (PES) ofrecen una baja unión de proteínas y un bajo nivel de extraíbles para su uso en filtración estéril y clarificación de medios de cultivo celular y suero.
97.03€ - 278.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | No pirogénicos según Estándar de USP entre lotes |
---|---|
Desechables | Sí |
Material (membrana) | PES |
Esterilidad | Estéril |
Tipo | Unidad para parte superior de frasco |
Alertas:
PRECAUCIÓN: Utilice solo botellas estériles diseñadas para su uso con vacío. Utilice siempre una pantalla de seguridad durante los procedimientos de vacío.
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Tamaño de poro | Diámetro de la membrana (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Tamaño de poro | Diámetro de la membrana (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15953307
![]() |
Fisherbrand™
FB12566508 |
150 mL | 0,20 μm | 50 mm |
97.03€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||
15963307
![]() |
Fisherbrand™
FB12566509 |
150 mL | 0,45 μm | 50 mm |
101.66€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15973307
![]() |
Fisherbrand™
FB12566510 |
500 mL | 0,20 μm | 75 mm |
144.56€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||
15983307
![]() |
Fisherbrand™
FB12566511 |
500 mL | 0,45 μm | 75 mm |
143.85€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||
15993307
![]() |
Fisherbrand™
FB12566512 |
1000 mL | 0,20 μm | 91 mm |
278.00€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||
Descripción
- La membrana de PES ofrece una baja unión de proteínas para mantener el equilibrio de proteínas
- La membrana de PES ofrece volúmenes bajos de soluciones extraíbles para mantener la pureza de los medios de cultivo
- Marcados con número de catálogo, tipo de membrana, tamaño de poro, número de lote y fecha de caducidad para una cómoda trazabilidad
- Apirógenos y no citotóxicos
- Esterilización por radiación gamma y envasado individual con una vida útil estéril de 5 años
- Roscas inferiores para la fijación a frascos con tamaños de cuello de 45 mm
- Unidades de 0,2 μM para filtración estéril
- Unidades de 0,45 μM para la clarificación de líquidos y la eliminación de partículas
Certifications
No pirógeno según norma USP No citotóxico entre lotes Esterilidad entre lotes
Especificaciones
No pirogénicos según Estándar de USP entre lotes | |
PES | |
Unidad para parte superior de frasco |
Sí | |
Estéril |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.