Learn More
3M™ Mascarilla de partículas desechable, serie 8000
Código de producto. 11703363
Change view
Click to view available options
Eficacia de filtro:
FFP1 NR D
FFP2
FFP2 NR D
Con válvula de exhalación:
No
Sí
Cantidad:
1 unidad
10/paq.
20/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 20
Código de producto. Eficacia de filtro Con válvula de exhalación Cantidad unitSize
11703363 FFP1 NR D No 20/paq. paquete de 20
12302399 FFP1 NR D Sí 10/paq. paquete de 10
12382389 FFP1 NR D No 20/paq. paquete de 20
11713363 FFP2 NR D No 1 unidad paquete de 20
11723363 FFP1 NR D Sí 10/paq. paquete de 10
11736003 FFP2 NR D Sí 10/paq. paquete de 10
11733363 FFP2 Sí 10/paq. paquete de 10
7 options
Código de producto. 11703363
Marca: 3M™ 7000034734
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Garantiza un uso cómodo en una amplia gama de tamaños de cara. La mascarilla de partículas de la serie 8000 de 3M tiene una forma convexa.
Ensures comfortable wear over a range of face sizes. The 3M 8000 Series Particulate Respirator has a convex shape.
Las mascarillas 3M™ de la serie 8000 proporcionan una protección respiratoria ligera, cómoda y eficaz contra polvo y niebla. La forma convexa, el diseño de correa doble, la espuma de la nariz y la pinza para la nariz garantizan la comodidad en un intervalo de tamaños de cara. La carcasa resistente a deformación y las mascarillas 3M™ patentados ofrecen protección duradera y cómoda, especialmente en condiciones húmedas y calientes. Los polvos, los vapores y los humos metálicos son los peligros respiratorios más comunes en entornos de trabajo de productos derivados de procesos, como la molienda y la mezcla. Las mascarillas 3M proporcionan una protección cómoda y sin mantenimiento contra estos peligros concretos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Directiva de la Comunidad Europea 89/686/CEE, EN 149:2001 A1:2009, CE
Design Type Correa doble
Desechables Sí
Tipo de filtro FFP1 NR D
Tipo de producto Respirador para partículas
Con válvula de exhalación No
Eficacia de filtro FFP1 NR D
Para utilizar con (aplicación) Protección contra polvo y vapor
Sin látex Sí
Modelo 8710
Cantidad 20/paq.
Resistente a Polvos, vapores y humos metálicos
Forma Convexo
Esterilidad Non-sterile
FDA Cleared Surgical Mask No