Learn More
3M™ Respirador de media máscara sin mantenimiento desechable
Código de producto. 11713343
Change view
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
cada uno
Tipo de cartucho:
FFABEK1P3 R D
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. unitSize Tipo de cartucho
11713343 cada uno -
12372399 - -
12392399 - -
12302409 - -
11703343 cada uno -
12312409 cada uno FFABEK1P3 R D
11733343 cada uno -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 11713343 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7000088755
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ofrece una protección respiratoria fiable frente a una amplia variedad de gases, vapores y partículas. El respirador de media máscara sin mantenimiento desechable 3M se puede utilizar hasta que resulte dañado, se atasquen los filtros de partículas, se saturen los filtros de gas o transcurra un mes.
Respirador sencillo, ligero y bien equilibrado que ofrece una protección respiratoria fiable frente a una amplia variedad de gases, vapores y partículas.
  • Sin necesidad de montaje de piezas ni mantenimiento
  • Tecnología exclusiva de carbono unido que permite que el respirador se pueda colocar más cerca de la cara
  • Diseño reducido que permite que el respirador se pueda adaptar a muchos tipos diferentes de equipos de protección y que proporciona un campo de visión sin perturbaciones y una vida laboral más cómoda
  • Válvula de exhalación con posicionamiento central para la eliminación efectiva de calor y humedad
  • Se puede utilizar hasta que se dañe, se atasquen los filtros de partículas, se saturen los filtros de gas o transcurra un mes
Protección respiratoria contra:
  • Polvos finos
  • Vapores basados en aceite o agua
  • Gases o vapores orgánicos con buenas propiedades de calor y punto de ebullición superior a 65 °C
Conforme a:
  • EN 405:2002
  • Limitaciones de uso máximo:
  • Gases/vapores: APF - 10 x WEL
  • Partículas: APF - 20 x WEL
  • Marcado CE 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN149
Color Marrón
Tipo de producto Media mascarilla
Cantidad 1 unidad