Learn More
3M™ Respirador de media máscara sin mantenimiento desechable
Descripción
Respirador sencillo, ligero y bien equilibrado que ofrece una protección respiratoria fiable frente a una amplia variedad de gases, vapores y partículas.
- Sin necesidad de montaje de piezas ni mantenimiento
- Tecnología exclusiva de carbono unido que permite que el respirador se pueda colocar más cerca de la cara
- Diseño reducido que permite que el respirador se pueda adaptar a muchos tipos diferentes de equipos de protección y que proporciona un campo de visión sin perturbaciones y una vida laboral más cómoda
- Válvula de exhalación con posicionamiento central para la eliminación efectiva de calor y humedad
- Se puede utilizar hasta que se dañe, se atasquen los filtros de partículas, se saturen los filtros de gas o transcurra un mes
- Polvos finos
- Vapores basados en aceite o agua
- Gases o vapores orgánicos con buenas propiedades de calor y punto de ebullición superior a 65 °C
- EN 405:2002
- Limitaciones de uso máximo:
- Gases/vapores: APF - 10 x WEL
- Partículas: APF - 20 x WEL
- Marcado CE
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN149 |
| Color | Marrón |
| Tipo de producto | Media mascarilla |
| Cantidad | 1 unidad |