Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Kimberly-Clark Dispensador de Pañuelos de Papel
Código de producto. 12691336 Tienda Kimberly-Clark Professional Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Plata
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color unitSize
12691336 Plata cada uno
1 options
Código de producto. 12691336 Proveedor Kimberly-Clark Professional™ N.º de proveedor 7820
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Dispensador de pañuelos faciales montado en pared para dar a las zonas de baños de oficinas u hoteles una imagen de lujo y alta calidad. Rellenado rápido, fácil de mantener y limpiar. Acabado metálico plateado.
  • Elegante dispensador de pañuelos desechables para montaje en pared (tornillos incluidos), Diseño con acabado de metal cromado para un efecto de lujo en oficinas, hoteles...
  • Para dispensar perfectamente nuestros pañuelos de caja Kleenex™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Dispensador de pañuelos
Color Plata
Fondo (imperial) 2.4 in.
Fondo (métrico) 6 cm
Longitud (imperial) 11 in
Longitud (métrico) 28,2 cm
Anchura (imperial) 10.6 in.
Anchura (métrico) 26.9 cm
Altura (imperial) 5.7 in.
Altura (métrico) 14.5 cm
Admite Facial Tissue
Material Plástico
Mounting Freestanding
No. of Compartments 1
Product Style Top Loading
Cantidad 1 unidad