Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™
Descripción
- La dispensación sin contacto ayuda a reducir la contaminación y la propagación de gérmenes
- Se puede montar en pared para una mayor comodidad
- Diseñado para aumentar la productividad y reducir los residuos
- Diseño práctico y fácil de limpiar con un acabado de plástico blanco en el que no quedan restos de suciedad ni polvo
- El mantenimiento sin complicaciones reduce los costes en zonas de uso intensivo
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Dispensador de toallas de mano |
| Color | Blanco |
| Fondo (imperial) | 5.9 in. |
| Fondo (métrico) | 15 cm |
| Longitud (imperial) | 5.8 in. |
| Longitud (métrico) | 25 cm |
| Anchura (imperial) | 11.7 in. |
| Anchura (métrico) | 29.6 cm |
| Admite | Wipes |
| Material | Plástico |
| Mostrar más |