missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Disialoganglioside GD3 Antibody (MB3.6), DyLight 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18459485 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18459485 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18459485

Marca: Novus Biologicals NBP281131V

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Disialoganglioside GD3 Monoclonal antibody specifically detects Disialoganglioside GD3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Disialoganglioside GD3
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon MB3.6
Conjugado DyLight 405
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen 3g11
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno FM9 melanoma cells.
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG3
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.