missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Disialoganglioside GD3 Antibody (ecromeximab) - Chimeric, Novus Biologicals™

Código de producto. 30047365 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
50 microgramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30047365 1 mg 1 miligramo
30046108 100 μg 100 microgramos
30047211 50 μg 50 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30047365 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP3286101mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Monoclonal Antibody

Disialoganglioside GD3 Monoclonal antibody specifically detects Disialoganglioside GD3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Disialoganglioside GD3
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon ecromeximab
Conjugado Unconjugated
Formulación Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2)
Alias de gen 3g11
Especie del huésped Human
Inmunógeno GD3
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 1 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Reconstitución Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.