missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DIS3L2 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 2C9F2, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | DIS3L2 |
|---|---|
| Clon | 2C9F2 |
| Concentración | 1000 μg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot, Flow Cytometry, ELISA |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16840356
|
Proteintech
67623-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16830356
|
Proteintech
67623-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The DIS3L2 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human DIS3L2. This antibody recognizes human antigen. The DIS3L2 antibody has been validated for the following applications: FC, WB, ELISA analysis.
Especificaciones
| DIS3L2 | |
| 1000 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 129563 | |
| Primary |
| 2C9F2 | |
| Western Blot, Flow Cytometry, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Human | |
| IgG1 |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto