Learn More
DIS3 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18287302 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
25 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
25 microlitros
18287302 100 μL 100 microlitros
18620219 25 μL 25 microlitros
2 options
Código de producto. 18287302
Marca: Novus Biologicals NBP255359
Rabbit Polyclonal Antibody
DIS3 Polyclonal specifically detects DIS3 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno DIS3
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-4 ug/ml
Formulación PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen 2810028N01Rik, DIS3 mitotic control homolog (S. cerevisiae), dis3p, DKFZp667L1817, EC 3.1.13, EC 3.1.13.-, EC 3.1.26.-, EXOSC11, exosome complex exonuclease RRP44, exosome component 11, FLJ10484, KIAA1008RP11-342J4.3, MGC33035, mitotic control protein dis3 homolog, Protein DIS3 homolog, Ribosomal RNA-processing protein 44, RRP44bA555G22.1
Símbolos de los genes DIS3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:LSSNLCSLKCDVDRLAFSCIWEMNHNAEILKTKFTKSVINSKASLTYAEAQLRIDSANMNDDITTSLRGLNKLAKILKKRRIEKGALTLSSPEV
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 22894
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only