Learn More
Ácido disfenilacético, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10550581 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10550581 100 g Frasco de plástico 100 g
10635152 5 g Frasco de vidrio 5 g
10091030 500 g Frasco de plástico 500 g
3 options
Código de producto. 10550581
Marca: Thermo Scientific Acros 117151000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 117-34-0 | C14H12O2 | 212.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 117-34-0
Número MDL MFCD00004251
Clave InChI PYHXGXCGESYPCW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diphenylacetic acid, diphenylethanoic acid, acetic acid, diphenyl, benzeneacetic acid, .alpha.-phenyl, 1,1-diphenylacetic acid, unii-658ncz0nko, diphenyl-acetic acid, alpha-toluic acid, alpha-phenyl, 658ncz0nko, benzeneacetic acid, alpha-phenyl
PubChem CID 8333
ChEBI CHEBI:41967
Nombre IUPAC ácido 2,2-difenilacético
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diphenylacetic acid
Nombre de nota 99+%
Punto de fusión 146.0°C to 149.0°C
Color Crema blanquecina a blanco
Pérdida por secado 0.5% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de plástico
Fórmula molecular C14H12O2
Fórmula lineal (C6H5)2CHCO2H
Cantidad 100 g
Beilstein 09, 673
Índice Merck 15, 3346
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and chloroform
Peso molecular (g/mol) 212.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.25
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino