Learn More
Sulfona de difenil, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7044788
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
Código de producto. 11338055
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L08232.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 127-63-9 | C12H10O2S | 218.27 g/mol
It is used as a high temperature solvent. Such high temperature solvents are useful for processing highly rigid polymers, e.g., PEEK, which only dissolve in very hot solvents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como disolvente de alta temperatura. Estos disolventes de alta temperatura son útiles para procesar polímeros muy rígidos, por ejemplo, PEEK, que solo se disuelven en disolventes muy calientes.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 127-63-9
Fórmula molecular C12H10O2S
Peso molecular (g/mol) 218.27
Número MDL MFCD00007548
Clave InChI KZTYYGOKRVBIMI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diphenyl sulfone, phenyl sulfone, sulfonyldibenzene, diphenylsulfone, sulfobenzide, diphenyl sulphone, benzene, 1,1'-sulfonylbis, sulfone, diphenyl, 1,1'-sulfonyldibenzene, phenyl sulphone
PubChem CID 31386
ChEBI CHEBI:78360
Nombre IUPAC bencenosulfonilbenceno
SMILES O=S(=O)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diphenyl sulfone
Punto de fusión 123°C to 130°C
Densidad 1.36
Punto de ebullición 377°C to 379°C
Temperatura de inflamación 184°C (363°F)
Olor Odorless
Cantidad 250 g
Beilstein 1910573
Índice Merck 14,3238
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.27
Porcentaje de pureza ≥99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Diphenyl sulfone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Diphenylsulfone