missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DIO3 Antibody, Allophycocyanin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18511443 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18511443 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18511443

Marca: Novus Biologicals NBP105767APC

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

DIO3 Polyclonal antibody specifically detects DIO3 in Human, Mouse, Rat, Hamster, Rabbit samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno DIO3
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Polyclonal
Conjugado APC
Formulación PBS
Alias de gen 5DIII, D3, deiodinase, iodothyronine, type III, DIOIII, EC 1.97.1, EC 1.97.1.11, ITDI3, placental type, thyroxine deiodinase type III (selenoprotein), Type 3 DI, type 3 iodothyronine selenodeiodinase, type III iodothyronine deiodinase, type-III 5' deiodinase, Type-III 5'-deiodinase
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide made to an internal portion of rat DIO3 (within residues 250-300). [Swiss-Prot# P49897]
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Growth and Development, Lipid and Metabolism, Neuroscience, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1735
Especies diana Human, Mouse, Rat, Hamster, Rabbit
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.