Learn More
Dimetilzinc, solución de 1,2 M en tolueno, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Marca: Thermo Scientific Acros 377241000
221.25 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "23251" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : CAS : 108-88-3 Peso : 0.09300kg Transport : UN number : 3399 Chem class : 4.3 Pack group : I
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Dimethylzinc | |
1.2M Solution in Toluene | |
C2H6Zn | |
MFCD00014854 | |
0.9300g/mL | |
dimethylzinc, zinc, dimethyl, dimethyl zinc, methylzinc, unii-8h6r0n8w2f, ch3 2zn, znme2, zinc methyl, dimethylzink, hsdb 709 | |
JRPGMCRJPQJYPE-UHFFFAOYSA-N | |
zinc; carbanida | |
11010 | |
Frasco de vidrio AcroSeal™ | |
100 mL |
Clear colorless | |
544-97-8,108-88-3 | |
Zn(CH3)2 | |
1.2M (based on Zn) exact strength on the certificate of analysis | |
15, 3289 | |
Solubility in water: vigorous reaction. Other solubilities: soluble in hydrocarbons | |
[CH3-].[CH3-].[Zn+2] | |
95.45 | |
95.45 | |
0.93 |
Seguridad y manipulación
- Dimethylzinc, 1.2M solution in toluene
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- Líquidos pirofóricos Categoría 1
- Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H361d-Se sospecha que daña al feto.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Toluene, Dimethyl zinc
RUO – Research Use Only