missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dimethylarginine Dimethylaminohydrolase 1/DDAH1 Antibody, mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18540749 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18540749 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18540749

Marca: Novus Biologicals NBP297531MFV500

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Dimethylarginine Dimethylaminohydrolase 1/DDAH1 Polyclonal antibody specifically detects Dimethylarginine Dimethylaminohydrolase 1/DDAH1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Dimethylarginine Dimethylaminohydrolase 1/DDAH1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado mFluor Violet 500 SE
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen DDAH-1, DDAHdimethylargininase-1, DDAHI, Dimethylargininase-1, dimethylarginine dimethylaminohydrolase 1FLJ25539, EC 3.5.3.18, FLJ21264, N(G), N(G)-dimethylarginine dimethylaminohydrolase 1, NG, NG-dimethylarginine dimethylaminohydrolase
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human Dimethylarginine Dimethylaminohydrolase 1/DDAH1 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23576
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.