Learn More
Seleniuro de dimetilo, Thermo Scientific Chemicals
63.50€ - 875.00€
CAS | 593-79-3 |
---|---|
Fórmula molecular | C2H6Se |
Peso molecular (g/mol) | 109.041 |
Número MDL | MFCD00014848 |
Clave InChI | RVIXKDRPFPUUOO-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | dimethylselenide, dimethylselenium, dimethyl selenide, methyl selenide, methyl selenium, methane, selenobis, selenium dimethyl, selenide, dimethyl, ch3 2se, unii-yk0r6jkt6h |
PubChem CID | 11648 |
ChEBI | CHEBI:4610 |
Nombre IUPAC | metilselanilmetano |
SMILES | C[Se]C |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11356319
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
068116.03 |
1 g |
63.50€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11364789
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
068116.06 |
5 g |
210.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11374789
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
068116.14 |
25 g |
875.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Used as primary and secondary intermediate and also used in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
593-79-3 | |
109.041 | |
RVIXKDRPFPUUOO-UHFFFAOYSA-N | |
11648 | |
metilselanilmetano |
C2H6Se | |
MFCD00014848 | |
dimethylselenide, dimethylselenium, dimethyl selenide, methyl selenide, methyl selenium, methane, selenobis, selenium dimethyl, selenide, dimethyl, ch3 2se, unii-yk0r6jkt6h | |
CHEBI:4610 | |
C[Se]C |
Especificaciones
Dimethyl selenide | |
Incolora | |
56°C to 58°C | |
C2H6Se | |
MFCD00014848 | |
1696848 | |
dimethylselenide, dimethylselenium, dimethyl selenide, methyl selenide, methyl selenium, methane, selenobis, selenium dimethyl, selenide, dimethyl, ch3 2se, unii-yk0r6jkt6h | |
RVIXKDRPFPUUOO-UHFFFAOYSA-N | |
metilselanilmetano | |
11648 | |
109.03 |
593-79-3 | |
1.41 g/mL | |
Unpleasant | |
(CH3)2Se | |
UN3282 | |
Air and light sensitive | |
Very soluble in ethyl ether and ethyl alcohol. | |
C[Se]C | |
109.041 | |
CHEBI:4610 | |
Líquido |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H301-H331-H373
Tóxico en caso de ingestión.
Tóxico en caso de inhalación.
Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
P260-P264b-P270-P271-P284-P301+P310-P304+P340-P310-P314-P330-P501c
H301-H330-H373.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:6,1; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:COMPUESTO ORGANOMETÁLICO, TÓXICO, LÍQUIDO, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'einecsNumber' : 209-807-4
missing translation for 'rtecsNumber' : VS6880000.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Conservar en un lugar fresco.
RUO – Research Use Only