Learn More
Malonato de dimetilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10021930
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-59-8
Fórmula molecular C5H8O4
Peso molecular (g/mol) 132.12
Clave InChI BEPAFCGSDWSTEL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyl malonate, methyl malonate, propanedioic acid, dimethyl ester, malonic acid dimethyl ester, 1,3-dimethyl propanedioate, dimethyl 1,3-propanedioate, malonic acid, dimethyl ester, unii-em8y79998c, ccris 8981, propanedioic acid dimethyl ester
PubChem CID 7943
Nombre IUPAC dimetil propanodioato
SMILES COC(=O)CC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl malonate
Punto de fusión -62.0°C
Color Incolora
Densidad 1.1560g/mL
Punto de ebullición 180.0°C to 181.0°C
Temperatura de inflamación 90°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3O2CCH2CO2CH3
Índice de refracción 1.4120 to 1.4140
Cantidad 1 L
Beilstein 02,572
Fieser 08,193; 13,34
Índice Merck 15,6168
Gravedad específica 1.156
Información de solubilidad Solubility in water: negligible. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.12
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido