Learn More
Dimetilcianoditioiminocarbonato, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
39.90€ - 392.00€
CAS | 10191-60-3 |
---|---|
Fórmula molecular | C4H6N2S2 |
Peso molecular (g/mol) | 146.226 |
Número MDL | MFCD00009825 |
Clave InChI | IULFXBLVJIPESI-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | dimethyl cyanocarbonimidodithioate, dimethyl cyanodithioiminocarbonate, dimethyl n-cyanodithioiminocarbonate, carbonimidodithioic acid, cyano-, dimethyl ester, s,s-dimethyl cyanoimidodithiocarbonate, cyanoimino bis methylthio methane, dimethyl n-cyanoimidodithiocarbonate, dimethyl cyanimidodithiocarbonate, dimethyl cyanoiminodithiocarbonate, dimethyl n-cyanodithiocarbonimidate |
PubChem CID | 66289 |
Nombre IUPAC | bis(methylsulfanyl)methylidenecyanamide |
SMILES | CSC(=NC#N)SC |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11498873
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11043.14 |
25 g |
39.90€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11408883
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11043.22 |
100 g |
126.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11418883
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11043.36 |
500 g |
392.00€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Dimethyl cyanodithioiminocarbonate has been used in the synthesis of 4-methylthiopyrazolo[1,5-a]-1,3,5-triazines, methylsulfanylpyrimidines, cyanoguanidines and N-aryl-6-methylsulfanyl-4-oxopyrimidine-5-carbonitriles. It has been also used in the synthesis of methylsulfanyl derivatives of azoloazines and azoloazoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesEl dimetilo cianoditioiminocarbonato se ha utilizado en la síntesis de 4-metiltioipirazol[1,5-a]-1,3,5-triazinas, metilsulfanipirimidinas, cianoguanidinas y N-aril-6-metilsulfanil-4-oxopirimidin-5-carbonitriles. También se ha utilizado en la síntesis de los derivados del metilsulfanilo de azoloazinas y azoloazoles.
Solubilidad
Ligeramente soluble en metanol.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
10191-60-3 | |
146.226 | |
IULFXBLVJIPESI-UHFFFAOYSA-N | |
66289 | |
CSC(=NC#N)SC |
C4H6N2S2 | |
MFCD00009825 | |
dimethyl cyanocarbonimidodithioate, dimethyl cyanodithioiminocarbonate, dimethyl n-cyanodithioiminocarbonate, carbonimidodithioic acid, cyano-, dimethyl ester, s,s-dimethyl cyanoimidodithiocarbonate, cyanoimino bis methylthio methane, dimethyl n-cyanoimidodithiocarbonate, dimethyl cyanimidodithiocarbonate, dimethyl cyanoiminodithiocarbonate, dimethyl n-cyanodithiocarbonimidate | |
bis(methylsulfanyl)methylidenecyanamide |
Especificaciones
Dimethyl cyanodithioiminocarbonate | |
50°C to 56°C | |
Stench | |
NCN=C(SCH3)2 | |
UN2923 | |
dimethyl cyanocarbonimidodithioate, dimethyl cyanodithioiminocarbonate, dimethyl n-cyanodithioiminocarbonate, carbonimidodithioic acid, cyano-, dimethyl ester, s,s-dimethyl cyanoimidodithiocarbonate, cyanoimino bis methylthio methane, dimethyl n-cyanoimidodithiocarbonate, dimethyl cyanimidodithiocarbonate, dimethyl cyanoiminodithiocarbonate, dimethyl n-cyanodithiocarbonimidate | |
IULFXBLVJIPESI-UHFFFAOYSA-N | |
bis(methylsulfanyl)methylidenecyanamide | |
66289 | |
95% |
10191-60-3 | |
>110°C (230°F) | |
C4H6N2S2 | |
MFCD00009825 | |
635998 | |
Slightly soluble in methanol. | |
CSC(=NC#N)SC | |
146.226 | |
146.23 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H314-H318-H302-H312-H332
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Provoca lesiones oculares graves.
Nocivo en caso de ingestión.
Nocivo en contacto con la piel.
Nocivo en caso de inhalación.
P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H301+H311+H331-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:8; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:SÓLIDOS CORROSIVOS, TÓXICO, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'einecsNumber' : 233-467-6
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only