Learn More
(-)-Dimentil fumarato, 95 %, ACROS Organics™
Código de producto. 11925041 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11925041 1 g 1 g
11915041 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11925041 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 429680010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 34675-24-6
Fórmula molecular C24H40O4
Peso molecular (g/mol) 392.58
Clave InChI HTJZKHLYRXPLLS-RKGYUCNASA-N
Sinónimo --di 1r-menthyl fumarate, di-1r-menthyl fumarate
PubChem CID 18397611
Nombre IUPAC bis[(5R)-5-metil-2-propan-2-ilciclohexil] (E)-but-2-enodioato
SMILES CC1CCC(C(C1)OC(=O)C=CC(=O)OC2CC(CCC2C(C)C)C)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (-)-Dimenthyl fumarate
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 59.0°C to 61.0°C
Color Incoloro a blanco
Punto de ebullición 211°C (7.0 hPa)
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Rotación específica − 103.14
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol,acetone,hexane
Formula Weight (peso de la fórmula) 392.58
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido de baja fusión o polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (-)-Dimenthyl fumarate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.