accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 34675-24-6

CH3H3CCH3OOOOCH3CH3H3C(E)

CAS RN 34675-24-6

IUPAC Nombre: bis[5-methyl-2-(propan-2-yl)cyclohexyl] (2E)-but-2-enedioate
Sinónimos: bis(2-isopropyl-5-methylcyclohexyl) (2E)-but-2-enedioate
Peso molecular (g/mol): 392.58
Fórmula molecular: C24H40O4
InChi Key: HTJZKHLYRXPLLS-VAWYXSNFNA-N
SMILES: CC(C)C1CCC(C)CC1OC(=O)\C=C\C(=O)OC1CC(C)CCC1C(C)C
Punto de ebullición 
  • (2)
Forma física 
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados