missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dihydrofolate Reductase/DHFR Antibody (OTI6G7), DyLight 755, Novus Biologicals™

Código de producto. 18199562 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18199562 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Code produit. 18199562 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP270569IR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

Dihydrofolate Reductase/DHFR Monoclonal specifically detects Dihydrofolate Reductase/DHFR in Human, Mouse, Rat, Canine, Monkey samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antígeno Dihydrofolate Reductase/DHFR
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon OTI6G7
Conjugado DyLight 755
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen DHFRP1, dihydrofolate reductase, DYR, EC 1.5.1.3
Símbolos de los genes DHFR
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full-length protein expressed in 293T cell transfected with human Dihydrofolate Reductase/DHFR expression vector.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1719.0
Especies diana Human, Mouse, Rat, Canine, Monkey
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.