missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dihydrofolate Reductase/DHFR Antibody (OTI6G7) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18129582 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18129582 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18129582 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP270569

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Dihydrofolate Reductase/DHFR Monoclonal specifically detects Dihydrofolate Reductase/DHFR in Human, Mouse, Rat, Canine, Monkey samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Dihydrofolate Reductase/DHFR
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon OTI6G7
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:2000, Immunohistochemistry 1:50, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100
Formulación Lyophilized from PBS (pH 7.3) with 8% Trehalose with No Preservative
Alias de gen DHFRP1, dihydrofolate reductase, DYR, EC 1.5.1.3
Símbolos de los genes DHFR
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full-length protein expressed in 293T cell transfected with human DHFR expression vector
Peso molecular del antígeno 21.5 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μg
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1719
Reconstitución Reconstitute with PBS (pH 7.3). To use this carrier-free antibody for conjugation experiments, another round of desalting is highly recommended.
Especies diana Human, Mouse, Rat, Canine, Monkey
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Lyophilized
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.