Learn More
Gilson™ Baño Seco Digital Serie 4 bloques , Enchufe EU
Tienda Gilson Productos
Click to view available options
Tipo de tapón:
UE
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Administración exacta de la muestra
- La serie de baño seco digital ofrece cómodos controles digitales de temperatura y tiempo con funciones de calibración integradas, lo que mejora la fiabilidad y reproducibilidad de sus reacciones sin termómetros ni temporizadores externos.
- La serie Digital baño seco proporciona un intervalo de temperatura de + 5 °C − 150 °C que se puede ajustar en incrementos de 0,1 °C.
- El temporizador se puede ajustar hasta 999 minutos.
Temperatura uniforme en todas las muestras
- La serie de baño seco digital admite una amplia variedad de bloques de aluminio de alta calidad diseñados de forma precisa con la forma de tubos de 0,5, 1,5, 2, 15 y 50 ml, lo que proporciona una temperatura uniforme para todas las muestras y mejora la fiabilidad en las reacciones.
- Los bloques se venden por separado; los bloques personalizados están disponibles bajo petición.
- Cada baño seco se suministra con un elevador de bloques aislados para eliminar los bloques calientes.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de tapón | UE |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 5 °C por encima de temperatura ambiente a 130 °C |
| N.º de bloques | 4 |
| Exactitud de temperatura | ± 0,2 °C |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 22 × 35,5 × 8 cm |
| Longitud (métrico) | 22 cm |
| Anchura (métrico) | 35,5 cm |
| Altura (métrico) | 8 cm |
| Peso (imperial) | 7,7 lb |
| Peso (métrico) | 3,5 kg |
| Mostrar más |