Descripción
Accesorio para la serie de baños secos digitales
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Serie de baño seco digital Gilson™ |
| Admite | 5 tubos para centrífuga de 50 ml |
| No. of Places | 5 |
| Tipo | Bloque para baño seco digital |
| Tamaño del tubo | 50 mL |