Learn More
Gilson™ Bloque de baño seco digital
Código de producto. 16388621 Tienda Gilson Productos
Change view
Click to view available options
Admite:
12 tubos de ensayo de 15 mm o 16 mm
12 tubos para centrífuga de 15 ml
12 tubos para centrífuga de 5,0 ml (17 mm)
20 tubos de ensayo de 10 mm o 20 tubos para centrífuga de 2 ml
20 tubos de ensayo de 12 mm o 13 mm
24 tubos para centrífuga de 0,5 ml
24 tubos para centrífuga de 1,5 ml o 2,0 ml
24 tubos para centrífuga de 1,5 ml, cónicos
48 tubos de ensayo de 0,2 ml o 6 tiras para PCR, 8 tubos cada una
5 tubos para centrífuga de 50 ml
No. of Places:
5
12
20
24
48
Tamaño del tubo:
0,2 mL
0,5 mL
1,5/2,0 mL
1,5 mL
12 o 13 mm
15 o 16 mm
15 mL
2 mL (10 mm)
5,0 mL (17 mm)
50 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite No. of Places Tamaño del tubo unitSize
16388621 5 tubos para centrífuga de 50 ml 5 50 mL cada uno
16348621 12 tubos para centrífuga de 5,0 ml (17 mm) 12 5,0 mL (17 mm) cada uno
16358621 12 tubos para centrífuga de 15 ml 12 15 mL cada uno
16398621 12 tubos de ensayo de 15 mm o 16 mm 12 15 o 16 mm cada uno
16368621 20 tubos de ensayo de 10 mm o 20 tubos para centrífuga de 2 ml 20 2 mL (10 mm) cada uno
16378621 20 tubos de ensayo de 12 mm o 13 mm 20 12 o 13 mm cada uno
16338621 24 tubos para centrífuga de 0,5 ml 24 0,5 mL cada uno
16318621 24 tubos para centrífuga de 1,5 ml, cónicos 24 1,5 mL cada uno
16328621 24 tubos para centrífuga de 1,5 ml o 2,0 ml 24 1,5/2,0 mL cada uno
16308621 48 tubos de ensayo de 0,2 ml o 6 tiras para PCR, 8 tubos cada una 48 0,2 mL cada uno
10 options
Código de producto. 16388621
Marca: Gilson™ 36117200
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Accesorios para la serie de baños secos digitales.
Accesorio para la serie de baños secos digitales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Serie de baño seco digital Gilson™
Admite 5 tubos para centrífuga de 50 ml
No. of Places 5
Tipo Bloque para baño seco digital
Tamaño del tubo 50 mL