Learn More
Éter dietílico, 99.5 %, extra seco, estabilizado, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 l
2.5 L
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Diethyl ether |
Punto de fusión | -116.0°C |
Color | Incolora |
Densidad | 0.7140g/mL |
Punto de ebullición | 34.6°C |
Cantidad | 100 mL |
Temperatura de inflamación | −45°C |
Forma física | Líquido |
Notas de grado de pureza | Water <50ppm |
Índice de refracción | 1.3510 to 1.3530 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Diethyl ether
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- Líquido inflamable Categoría 1
- H224-Líquido y vapores extremadamente inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
- EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
- P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.