Learn More
Dietanolamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
22.70€ - 80.60€
CAS | 111-42-2 |
---|---|
Fórmula molecular | C4H11NO2 |
Peso molecular (g/mol) | 105.14 |
Número MDL | MFCD00002843 |
Clave InChI | ZBCBWPMODOFKDW-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | diethanolamine, 2,2'-iminodiethanol, diolamine, iminodiethanol, bis 2-hydroxyethyl amine, diethylolamine, n,n-diethanolamine, diethanolamin, 2,2'-dihydroxydiethylamine, ethanol, 2,2'-iminobis |
PubChem CID | 8113 |
ChEBI | CHEBI:28123 |
Nombre IUPAC | 2-[(2-hydroxyethyl)amino]ethan-1-ol |
SMILES | OCCNCCO |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11354509
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13389.30 |
250 g |
22.70€
250 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11465383
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13389.36 |
500 g |
36.20€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11475383
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13389.0E |
2500 g |
80.60€
2500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Diethanolamine is used in the preparation of morpholine and diethanolamides, which is an active ingredient in cosmetics and shampoos. It acts as a surfactant and a corrosion inhibitor. It is utilized to remove hydrogen sulfide and carbon dioxide from natural gas. Further, it is an intermediate used in the rubber chemicals, as a humectant and a softening agent, and as an emulsifier and dispersing agent in agricultural chemicals. In addition to this, it is used in cutting oils, cleaners, soaps, polishers, and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesLa dietanolamina se utiliza en la preparación de morfolina y dietanolamidas, que es un ingrediente activo en los cosméticos y champús. Actúa como surfactante y como inhibidor de corrosión. Se utiliza para eliminar el sulfuro de hidrógeno y el dióxido de carbono del gas natural. Además, es un intermediario utilizado en los productos químicos de caucho, como humectante y agente suavizante, y como emulsionante y agente dispersante en los productos químicos agrícolas. Además de esto, se utiliza en aceites de corte, limpiadores, jabones, pulidores y productos farmacéuticos.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Higroscópico y sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes, cobre, cinc, dióxido de carbono e hierro.
111-42-2 | |
105.14 | |
ZBCBWPMODOFKDW-UHFFFAOYSA-N | |
8113 | |
2-[(2-hydroxyethyl)amino]ethan-1-ol |
C4H11NO2 | |
MFCD00002843 | |
diethanolamine, 2,2'-iminodiethanol, diolamine, iminodiethanol, bis 2-hydroxyethyl amine, diethylolamine, n,n-diethanolamine, diethanolamin, 2,2'-dihydroxydiethylamine, ethanol, 2,2'-iminobis | |
CHEBI:28123 | |
OCCNCCO |
Especificaciones
Diethanolamine | |
27°C to 30°C | |
11 | |
176°C (349°F) | |
Ammonia-like | |
1.477 | |
605315 | |
14,3107 | |
Miscible with water. | |
OCCNCCO | |
105.14 | |
CHEBI:28123 | |
99% |
111-42-2 | |
1.097 | |
268°C to 270°C | |
99% | |
C4H11NO2 | |
MFCD00002843 | |
Hygroscopic | |
diethanolamine, 2,2'-iminodiethanol, diolamine, iminodiethanol, bis 2-hydroxyethyl amine, diethylolamine, n,n-diethanolamine, diethanolamin, 2,2'-dihydroxydiethylamine, ethanol, 2,2'-iminobis | |
ZBCBWPMODOFKDW-UHFFFAOYSA-N | |
2-[(2-hydroxyethyl)amino]ethan-1-ol | |
8113 | |
105.14 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H318-H373-H302-H315
Provoca lesiones oculares graves.
Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
Nocivo en caso de ingestión.
Provoca irritación cutánea.
P201-P202-P234-P260-P264b-P270-P271-P281-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P310-P330-P332+P313-P362-P390-P501c
H302-H315-H318-H335-H351-H373.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro:8; grupo de embalaje:III
missing translation for 'einecsNumber' : 203-868-0
missing translation for 'rtecsNumber' : KL2975000.
missing translation for 'tsca' : Sí
missing translation for 'storageNote' : Higroscópico
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
- 2,2'-Iminodietanol
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P362-Quitar las prendas contaminadas.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional..
RUO – Research Use Only