Learn More
Diciclohexilclorofosfina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
72.10€ - 358.00€
CAS | 16523-54-9 |
---|---|
Fórmula molecular | C12H22ClP |
Peso molecular (g/mol) | 232.73 |
Número MDL | MFCD00014294 |
Clave InChI | AKJFBIZAEPTXIL-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | chlorodicyclohexylphosphine, dicyclohexylchlorophosphine, dicyclohexylphosphinous chloride, dicyclohexylphosphine chloride, chlorodicyclohexyl phosphine, phosphinous chloride, dicyclohexyl, clpcy2, pcy2cl, chlorodicyclohexvlphosphine, dicyclohexylchlorophosphane |
PubChem CID | 2734135 |
SMILES | ClP(C1CCCCC1)C1CCCCC1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11327768
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
033571.03 |
1 g |
72.10€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11317768
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
033571.06 |
5 g |
358.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Dicyclohexylchlorophosphine is used as pharmaceutical intermediate. It is also used in the synthesis of various phosphines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
16523-54-9 | |
232.73 | |
AKJFBIZAEPTXIL-UHFFFAOYSA-N | |
2734135 |
C12H22ClP | |
MFCD00014294 | |
chlorodicyclohexylphosphine, dicyclohexylchlorophosphine, dicyclohexylphosphinous chloride, dicyclohexylphosphine chloride, chlorodicyclohexyl phosphine, phosphinous chloride, dicyclohexyl, clpcy2, pcy2cl, chlorodicyclohexvlphosphine, dicyclohexylchlorophosphane | |
ClP(C1CCCCC1)C1CCCCC1 |
Especificaciones
Dicyclohexylchlorophosphine | |
De incoloro a amarillo | |
97°C (0.1 mmHg) | |
Acrid | |
(C6H11)2PCl | |
MFCD00014294 | |
Air and moisture sensitive | |
Reacts violently with water. | |
ClP(C1CCCCC1)C1CCCCC1 | |
232.73 | |
232.73 | |
Líquido |
16523-54-9 | |
1.054 g/mL | |
>110°C (230°F) | |
C12H22ClP | |
1.533 | |
UN3265 | |
chlorodicyclohexylphosphine, dicyclohexylchlorophosphine, dicyclohexylphosphinous chloride, dicyclohexylphosphine chloride, chlorodicyclohexyl phosphine, phosphinous chloride, dicyclohexyl, clpcy2, pcy2cl, chlorodicyclohexvlphosphine, dicyclohexylchlorophosphane | |
AKJFBIZAEPTXIL-UHFFFAOYSA-N | |
cloro(diciclohexil)fosfano | |
2734135 | |
≥98% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H314-H318
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Provoca lesiones oculares graves.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:8; grupo de embalaje:II; Nombre del producto expedido:CORROSIVO LÍQUIDO, ACÍDICO, ORGÁNICO, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only