Learn More
Octacarbonilo de dicobalto, 95 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10250903 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10250903 25 g Frasco de vidrio 25 g
10687431 5 g Frasco de vidrio 5 g
15149263 100 g Frasco de vidrio 100 g
3 options
Código de producto. 10250903
Marca: Thermo Scientific Acros 291840250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10210-68-1 | C8Co2O8 | 341.95 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10210-68-1
Fórmula molecular C8Co2O8
Peso molecular (g/mol) 341.95
Número MDL MFCD00016024
Sinónimo carbon monoxide; cobalt 2+, dicobalt octacarbonyl stabilised with hexane, cobalt carbonyl, moistened with hexane hexane co
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dicobalt octacarbonyl
Nombre de nota 95%
Punto de fusión 51.0°C to 52.0°C
Color Naranja rojizo a rojo
Densidad 1.8100g/mL
Temperatura de inflamación −13°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Co2(CO)8
Cantidad 25 g
Índice Merck 15,3095
Gravedad específica 1.81
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and carbon disulfide
Estabilizante 5% max. hexane
Formula Weight (peso de la fórmula) 341.95
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Cristales o copos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dicobalt octacarbonyl, stabilized
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sustancia que experimenta combustión espontánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H251-Se calienta espontáneamente; puede inflamarse.
Consejos de prudencia
  • P235+P410-Conservar en un lugar fresco. Proteger de la luz del sol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.