Learn More
Dichloromethylphenylsilane, 98%, Acros Organics
Marca: Acros Organics 147381000
Detalles adicionales : CAS : 149-74-6 Peso : 0.16760kg Transport : UN number : 2437 Chem class : 8 Pack group : II
Cantidad. | 100mL |
---|---|
Envase | Glass bottle |
149-74-6 | |
191.13 | |
GNEPOXWQWFSSOU-UHFFFAOYSA-N | |
9006 | |
C[Si](C1=CC=CC=C1)(Cl)Cl |
C7H8Cl2Si | |
MFCD00000490 | |
methylphenyldichlorosilane, dichloro methyl phenylsilane, phenylmethyldichlorosilane, silane, dichloromethylphenyl, dichlor-fenyl-methylsilane, dichloro methyl phenyl silane, dichloromethylphenyl silane, unii-9jr2a9v0ji, 9jr2a9v0ji, benzene, dichloromethylsilyl | |
dichloro-methyl-phenylsilane |
Especificaciones
Dichloromethylphenylsilane | |
82°C | |
Glass bottle | |
1.176 | |
Colorless | |
98% | |
98% | |
C6H5Si(CH3)Cl2 | |
methylphenyldichlorosilane, dichloro methyl phenylsilane, phenylmethyldichlorosilane, silane, dichloromethylphenyl, dichlor-fenyl-methylsilane, dichloro methyl phenyl silane, dichloromethylphenyl silane, unii-9jr2a9v0ji, 9jr2a9v0ji, benzene, dichloromethylsilyl | |
GNEPOXWQWFSSOU-UHFFFAOYSA-N | |
dichloro-methyl-phenylsilane | |
9006 | |
Liquid |
1.1760g/mL | |
Authentic | |
1.5180 to 1.52 | |
205°C | |
100mL | |
149-74-6 | |
C7H8Cl2Si | |
MFCD00000490 | |
Solubility in water: reacts with water | |
C[Si](C1=CC=CC=C1)(Cl)Cl | |
191.13 | |
191.13 | |
98% |
Seguridad y manipulación
- Dichloromethylphenylsilane
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
- EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.