Learn More
Diclorometano, para HPLC, estabilizado con amileno, Fisher Chemical
81.65 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22914" para aplicar la oferta.
81.41 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23271" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "22914" para aplicar la oferta.
81.41 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23271" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
5 L
Envase:
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Lata de aluminio
Descripción
CH2Cl2, número de CAS-75-09-2, 2,5 l, 39 °C, incoloro, 84,93 g/mol, -97 °C, 881, frasco de vidrio ámbar, líquido, 2,93, 350 mbar a 20 °C, 0,43 mPaS a 20 °C
Especificaciones
Punto de fusión | -97 °C |
Color | Incolora |
Punto de ebullición | 39°C |
Cantidad | 2.5 L |
Envase | Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico |
Forma física | Líquido |
Presión de vapor | 350mbar at 20°C |
Viscosidad | 0.43 mPaS at 20°C |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 84.93g/mol |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Dichloromethane
- Atención
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.