missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dicer Antibody (S167-7), Novus Biologicals™

Código de producto. 18753394 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
Tamaño de la unidad:
0.03 miligramo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18753394 0.025 mg 0.03 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18753394 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP2224150.025mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Dicer Monoclonal specifically detects Dicer in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Dicer
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon S167-7
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:100-1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10-1:2000
N.º de referencia del gen Q8R418
Alias de gen DCR1, Dicer, dicer 1, double-stranded RNA-specific endoribonuclease, dicer 1, ribonuclease type III, Dicer1, Dcr-1 homolog (Drosophila), EC 3.1.26, EC 3.1.26.-, EC 3.1.26.3, Helicase MOI, Helicase with RNase motif, helicase-moi, HERNADicer1, Dcr-1 homolog, K12H4.8-LIKE, KIAA0928endoribonuclease Dicer
Símbolos de los genes DICER1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Fusion protein amino acids 1638-1899 of mouse Endoribonuclease Dicer
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23405
Especificidad de la prueba Detects approx 215kDa.
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.