missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DIAPH-2 Antibody (V78 P3C10-D3), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™

Código de producto. 18533237 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18533237 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18533237

Marca: Novus Biologicals NBP318260AF750

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

DIAPH-2 Monoclonal antibody specifically detects DIAPH-2 in Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno DIAPH-2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon V78 P3C10-D3
Conjugado Alexa Fluor 750
Dilución Western Blot
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen DIA2, DIAdiaphanous (Drosophila, homolog) 2, diaphanous homolog 2 (Drosophila), Diaphanous-related formin-2, diaphorase-2, DRF2, POF, POF2FLJ11167, protein diaphanous homolog 2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Synthetic peptide of Human DIAPH2
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication, Transcription Factors and Regulators
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1730
Especies diana Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.