Learn More
Diaion™ SK1B(Na), resina de intercambio iónico, entrecruzada al 8 %, tipo gel fuertemente ácido, 2,0 meq/ml en PS-DVB, Thermo Scientific Chemicals
Descalcificación del agua, recuperación de metales, deshidratación de disolventes, purificación de amino ácidos
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 046398.A1
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Gránulos de 300-1180 μm | |
8% cross-linked, strongly acidic gel type, 2.0meq/mL on PS-DVB | |
300 to 1180μm | |
1 kg |
Diaion™ SK1B (Na), ion exchange resin | |
Odorless | |
Marrón |
RUO - Para uso exclusivo en investigación