Learn More
DIA1R Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200059013 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
18665998 100 μg 100 microlitros
18612968 50 μg 50 microlitros
2 options
Código de producto. 18665998
Marca: Novus Biologicals NBP305988100ul
Rabbit Polyclonal Antibody
DIA1R Polyclonal antibody specifically detects DIA1R in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno DIA1R
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000
Formulación PBS, pH7.0
Alias de gen 4930578C19Rik, bA435K1.1, chromosome X open reading frame 36, CXorf36, EPQL1862, PRO3743
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human DIA1R fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 79742
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG