Learn More
Di-ISO-Propilnaftaleno, extrapuro, isómeros mixtos, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10667022 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10667022 2.5 L Frasco de vidrio ámbar 2.50 litro
1 options
Código de producto. 10667022
Marca: Fisher Chemical D/5010/17
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 38640-62-9
Punto de fusión -47°C
Color Incolora
Punto de ebullición 290°C
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C16H20
Número MDL 66401
Cantidad 2.5 L
Sinónimo 1,5-diisopropylnaphthalene, unii-b091e29zir, naphthalene, 1,5-bis 1-methylethyl, 1,5-di propan-2-yl naphthalene, naphthalene, 1,5-diisopropyl, 1,5-bis isopropyl naphthalene, naphthalene,1,5-bis 1-methylethyl, diisopropylnaphthalene mixture of isomers, unii-v970u16pqr component
Clave InChI GFZWCYSEPXDDRI-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)C1=CC=CC2=C1C=CC=C2C(C)C
Nombre IUPAC 1,5-di(propan-2-il)naftaleno
Peso molecular (g/mol) 212.336
PubChem CID 117971
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.14g/mol
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Di-iso-propylnaphthalene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.