missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DHRS3 Antibody, DyLight 755, Novus Biologicals™

Código de producto. 18568132 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18568132 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18568132

Marca: Novus Biologicals NBP299196IR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

DHRS3 Polyclonal antibody specifically detects DHRS3 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno DHRS3
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 755
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen DD83.1, dehydrogenase/reductase (SDR family) member 3, EC 1.1.1, EC 1.1.1.300, RDH17, Retinal short-chain dehydrogenase/reductase 1, RETSDR1, retSDR1short chain dehydrogenase/reductase family 16C, member 1, Rsdr1, SDR1, SDR16C1, short-chain dehydrogenase/reductase 1, short-chain dehydrogenase/reductase 3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the N-terminus of the Human DHRS3.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Vision
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9249
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.