missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DHDH Antibody, Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™

Código de producto. 18563944 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18563944 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18563944

Marca: Novus Biologicals NBP299195AF700

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

DHDH Polyclonal antibody specifically detects DHDH in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno DHDH
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 700
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen 3-deoxyglucosone reductase, dihydrodiol dehydrogenase (dimeric), Dimeric dihydrodiol dehydrogenase, D-xylose 1-dehydrogenase, D-xylose-NADP dehydrogenase, EC 1.1.1.179,2DD, EC 1.3.1.20, Hum2DD, trans-1,2-dihydrobenzene-1,2-diol dehydrogenase
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the C-terminus of the Human DHDH
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 27294
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.