missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DGK-gamma Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18305048 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.05 mg
Tamaño de la unidad:
0.05 miligramo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18305048 0.05 mg 0.05 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18305048 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor H00001608B01P

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Polyclonal Antibody

DGK-gamma Polyclonal antibody specifically detects DGK-gamma in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno DGK-gamma
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot
Formulación PBS (pH 7.4)
N.º de referencia del gen NP_001074213.1
Alias de gen DAG kinase gamma, DAGK3MGC104993, DGK-GAMMA, diacylglycerol kinase gamma, diacylglycerol kinase, gamma (90kD), diacylglycerol kinase, gamma 90kDa, diacylglyerol kinase gamma, Diglyceride kinase gamma, EC 2.7.1.107, MGC133330
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno DGKG (NP_001074213.1, 1 a.a. - 766 a.a.) full-length human protein. MGEERWVSLTPEEFDQLQKYSEYSSKKIKDALTEFNEGGSLKQYDPHEPISYDVFKLFMRAYLEVDLPQPLSTHLFLAFSQKPRHETSDHPTEGASNSEANSADTNIQNADNATKADEACAPDTESNMAEKQAPAEDQVAATPLEPPVPRSSSSESPVVYLKDVVCYLSLLETGRPQDKLEFMFRLYDSDENGLLDQAEMDCIVNQMLHIAQYLEWDPTELRPILKEMLQGMDYDRDGFVSLQEWVHGGMTTIPLLVLLGMDDSGSKGDGRHAWTMKHFKKPTYCNFCHIMLMGVRKQGLCCTYCKYTVHERCVSRNIPGCVKTYSKAKRSGEVMQHAWVEGNSSVKCDRCHKSIKCYQSVTARHCVWCRMTFHRKCELSTLCDGGELRDHILLPTSICPITRDRPGEKSDGCVSAKGELVMQYKIIPTPGTHPLLVLVNPKSGGRQGERLNFFRDTPDFRVLACGGDGTVGWILDCIDKANFAKHPPVAVLPLGTGNDLARCLRWGGGYEGGSLTKILKDIEQSPLVMLDRWHLEVIPREEVENGDQVPYSIMNNYFSIGVDASIAHRFHVMREKHPEKFNSRMKNKLWYFEFGTSETFAATCKKLHDHIELECDGVGVDLSNIFLEGIAILNIPSMYGGTNLWGENKKNRAVIRESRKGVTDPKELKFCVQDLSDQLLEVVGLEGAMEMGQIYTGLKSAGRRLAQCASVTIRTNKLLPMQVDGEPWMQPCCTIKITHKNQAPMMMGPPQKSSFFSLRRKSRSKD
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.05 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism, Vision
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1608
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.