missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DGK-beta Antibody (OTI1F9), DyLight 680, Novus Biologicals™

Código de producto. 18108232 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18108232 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18108232

Marca: Novus Biologicals NBP270552FR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

DGK-beta Monoclonal specifically detects DGK-beta in Human, Mouse, Rat, Canine, Monkey, Primate samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno DGK-beta
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1F9
Conjugado DyLight 680
Dilución Western Blot
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen 90 kDa diacylglycerol kinase, DAG kinase beta, DAGK2, DGK-beta, diacylglycerol kinase beta, diacylglycerol kinase, beta (90kD), diacylglycerol kinase, beta 90kDa, Diglyceride kinase beta, EC 2.7.1, EC 2.7.1.107, KIAA0718DGKDGK-BETA
Símbolos de los genes DGKB
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human DGK-beta (NP_663733) produced in HEK293T cells.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1607.0
Especies diana Human, Mouse, Rat, Canine, Monkey, Primate
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.